Få mere at vide
Phosphonitrilchloridtrimer, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776988 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10367400
Brand: Thermo Scientific Acros 174280050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 940-71-6
Molekylær formel Cl6N3P3
Molekylvægt (g/mol) 347.65
MDL nummer MFCD00006474
InChI nøgle UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexachlor-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-trien
SMIL N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphonitrilic chloride trimer
Smeltepunkt 111.0°C to 115.0°C
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Fieser 02,206; 04,386; 06,469
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether, benzene, toluene
Formel vægt 347.65
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.98
Tæthed 1.9800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphonitrilic chloride trimer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.