Få mere at vide
Fosfotnitrilchloridtrimer, 98%
Artikelnummer. 10572771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10572771 25 g Glasflaske 25g
10367400 5 g Glasflaske 5g
10530414 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10572771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174280250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 940-71-6
Molekylær formel Cl6N3P3
Molekylvægt (g/mol) 347.65
MDL nummer MFCD00006474
InChI nøgle UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
IUPAC navn 2,2,4,4,6,6-hexachlor-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-trien
SMIL N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphonitrilic chloride trimer
Smeltepunkt 111,0 °C til 115,0 °C
Mængde 25 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.98
Analyseprocentområde 98%
Tæthed 1.9800g/mL
Fieser 02,206; 04,386; 06,469
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i ether, benzen, toluen
Formel vægt 347.65
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphonitrilic chloride trimer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.