missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phosphonic Acid, 4-Pyridinyl-, Dimethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30423565
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423565 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP228138100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phosphonic Acid','4-Pyridinyl-','Dimethyl Ester
CAS 78133-46-7
Molekylær formel C7H10NO3P
Mængde 100 mg
Synonym dimethyl pyridin-4-ylphosphonate
InChI formel InChI=1S/C7H10NO3P/c1-10-12(9,11-2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMIL O=P(OC)(OC)C=1C=CN=CC1
IUPAC navn dimethyl pyridin-4-ylphosphonate
Molekylvægt (g/mol) 187.13
Formel vægt 187.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.