missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phosphonic Acid, 4-Pyridinyl-, Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphonic Acid','4-Pyridinyl-','Dimethyl Ester |
| CAS | 78133-46-7 |
| Molekylær formel | C7H10NO3P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | dimethyl pyridin-4-ylphosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10NO3P/c1-10-12(9,11-2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | O=P(OC)(OC)C=1C=CN=CC1 |
| IUPAC navn | dimethyl pyridin-4-ylphosphonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.13 |
| Formel vægt | 187.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?