Få mere at vide
Fosfonsyre 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326161
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326161 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30326161 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16144000AL100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphonic acid
CAS 13598-36-2
Analyt- eller komponentnavne Phosphonic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel H3 O3 P
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)
SMIL OP(=O)O
IUPAC navn Fosfonsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 82
Mængde 1 ml
Formel vægt 81,982 g/mol