Få mere at vide
Fosfofolybdisk syrehydrat, TRC
Artikelnummer. 30135764
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135764 10 g
30138371 5 g
30010294 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35919010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51429-74-4
Molekylær formel H3[P(Mo3O10)4]
Molekylvægt (g/mol) 1825.25
Synonym Molybdic Phosphoric Anhydride Hydrate, Molybdophosphoric Acid (H3Mo12PO40) Hyrate, Molybdophosphoric Acid (H3PMo12O40), Hydrate, Molybdophosphoric Acid (H6P2Mo24O80), Hydrate, PMA, Molybdophosphoric Acid, Nonacosahydrate, Molybdate(3-), Tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-kO:kO:kO:kO':kO':kO':kO' ':kO' ':kO' ':kO' ' ':kO' ' ':kO' ' ']]dodeca-, trihydrogen, Hydrate;
SMIL O.O[Mo]1234O[Mo]567(O)O[Mo]89(=O)(O1)O[Mo]%10%11%12(=O)O[Mo]%13%14%15(=O)O[Mo]%16%17%18(O)O[Mo]%19%20(=O)(O2)O[Mo](=O)(O%16)(O%10)(O8)O%17%19=P%21(O359)O%11%13[Mo](=O)(O6)(O%12)(O%14)O[Mo]%22%23(=O)(O7)O[Mo]%24(=O)(O%18)(O[Mo](=O)(O4)(O%22)(O%20)O%21%23%24)O%15
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Phosphomolybdic Acid Hydrate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/12Mo.O4P.4H2O.33O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;3*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Formel vægt 1866.6693
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.