Få mere at vide
Fosfohomolybdisk syrehydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 10660175 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10660175 25 g Glasflaske 25g
10548902 100 g Glasflaske 100g
11934111 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10660175 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417890250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 DKK
    519.65 DKK / 25g
    Spare 75.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51429-74-4 , 12026-57-2
Molekylær formel H3Mo12O40P
Molekylvægt (g/mol) 1825.40
MDL nummer MFCD00149913
InChI nøgle FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn phosphorsyre dodecamolybdæn hexatriacontaoxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphomolybdic acid hydrate
Farve Gul
Tungmetaller (som Pb) 50ppm max.
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Lineær formel H3[P(Mo3O10)4]·xH2O
Fysisk form Krystaller
Merck Index 14, 7342
Synonym Molybdophosphoric acid
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 1825.25
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphomolybdic acid hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.