Få mere at vide
Phosphomolybdensyre, ammoniumsalthydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-42699 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 10420161
Brand: Thermo Scientific Acros 317100500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960.994 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54723-94-3
Molekylær formel H80Mo12N3O41P-6
Molekylvægt (g/mol) 1960.994
MDL nummer MFCD00150423
InChI nøgle BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonym ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
IUPAC navn azan;molybdæn;trihydroxid;phosphat;tetratriakontahydrat
SMIL N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate
Farve Gul
Emballage Plastflaske
Mængde 50 g
Lineær formel (NH4)3PMo12O40·xH2O
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 1876.35