Få mere at vide
Fosfomolybdisk syre, ammoniumsalthydrat
Artikelnummer. 10678824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10678824 1 kg Plastflaske 1kg
10420161 50 g Plastflaske 50g
10137763 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10678824 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 317100010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960,994 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54723-94-3
Molekylær formel H80Mo12N3O41P-6
Molekylvægt (g/mol) 1960.994
MDL nummer MFCD00150423
InChI nøgle BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonym ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
IUPAC navn azan;molybdæn;trihydroxid;phosphat;tetratriakontahydrat
SMIL N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate
Farve Gul
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Lineær formel (NH4)3PMo12O40·xH2O
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 1876.35