Få mere at vide
Phosphomolybdic Acid (ACS Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11447832 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11447832 5 g
1 options
Artikelnummer. 11447832 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215255605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphomolybdic Acid
CAS 51429-74-4
Mængde 5 g
Molekylær formel H3Mo12O40P
MDL nummer MFCD00149913
InChI nøgle FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC navn 12-Molybdophosphoric acid
Molekylvægt (g/mol) 1825.40
Formel vægt 3939.5
Grad ACS