Få mere at vide
Phosphomolybdinsyre, 20 vægt% opløsning i ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2692053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10550362
Brand: Thermo Scientific Acros 368621000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphomolybdic acid
Farve Grøn til gul
Navn note 20 wt% solution in ethanol
Tæthed 0.9400 g/mL
CAS 64-17-5
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 94%
Flammepunkt 5°C
Mængde 100 mL
Molekylær formel H3Mo12O40P
Lineær formel H3[P(Mo3O10)4]
Fysisk form Løsning
MDL nummer MFCD00149913
Merck Index 13, 7428
Synonym Molybdophosphoric acid
InChI nøgle FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC navn phosphorsyre dodecamolybdæn hexatriacontaoxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 1825.40
Formel vægt 1825.25
Procent renhed 19 to 21%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug