Få mere at vide
Fosfomolybdsyre, 20 vægtprocent opløsning i ethanol
Artikelnummer. 10590542 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10590542 500 mL 500ml
10550362 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590542 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368625000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 DKK
    873.15 DKK / 500ml
    Spare 26.85 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphomolybdic acid
Farve Grøn til gul
Navn note 20 vægtprocent opløsning i ethanol
Tæthed 0.9400 g/mL
CAS 64-17-5
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 94%
Flammepunkt 5 °C
Mængde 500 mL
Molekylær formel H3Mo12O40P
Lineær formel H3[P(Mo3O10)4]
Fysisk form Løsning
MDL nummer MFCD00149913
Merck Index 13, 7428
Synonym Molybdophosphoric acid
InChI nøgle FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC navn phosphorsyre dodecamolybdæn hexatriacontaoxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 1825.40
Formel vægt 1825.25
Procent renhed 19 til 21%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug