Få mere at vide
Phospholan-methyl, TRC
Artikelnummer. 30134590
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134590 500 mg
18092920 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP358350500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5120-23-0
Molekylær formel C5 H10 N O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 227.24
Synonym Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic ethylene P,P-dimethyl ester (7CI,8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester (9CI), 1,2-Ethanedithiol, cyclic ester with phosphonodithioimidocarbonic acid P,P-dimethyl ester, Phosfolan-methyl, Phosphoramidic acid, N-1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester
IUPAC navn N-dimethoxyphosphoryl-1,3-dithiolan-2-imine
SMIL COP(=O)(OC)N=C1SCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospholan-methyl
Renhedsgrad noter GC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10NO3PS2/c1-8-10(7,9-2)6-5-11-3-4-12-5/h3-4H2,1-2H3
Formel vægt 226.984
Procent renhed >95%