Få mere at vide
Phosphoglycolic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphoglycolic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5O6P/c3-2(4)1-8-9(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7) |
| Formel vægt | 155.9824 |
| Procent renhed | >95% |