missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phosphoglycolic Acid, TRC

Artikelnummer. 30413845
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413845 25 mg
30425310 5 mg
30424631 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35820025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13147-57-4
Molekylær formel C2H5O6P
Molekylvægt (g/mol) 156.03
Synonym 2-(Phosphonooxy)acetic Acid, (Phosphonooxy)acetic Acid, Glycolic Acid Phosphate, Glycolic Acid, di-H Phosphate, Glycolic Acid, Dihydrogen Phosphate, 2-Phosphoglycolic Acid, Glycophosphoric Acid
IUPAC navn 2-phosphonooxyacetic acid
SMIL OC(=O)COP(=O)(O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phosphoglycolic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C2H5O6P/c3-2(4)1-8-9(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
Formel vægt 155.9824
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.