Få mere at vide
Melford Fosfoglukonsyre
Artikelnummer. p-200087110
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Artikelnummer. 30018670
Brand: Melford P203500.1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 53411-70-4
  • Molekylformel: C 6 H 10 O 10 PNa 3 2H 2 O
  • Molekylvægt: 378,11
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate
CAS 57775-17-4
Molekylær formel C6H10Na3O10P-2H2O