Få mere at vide
Melford Fosfoglukonsyre
Artikelnummer. 30018672
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018672 1 g
30018670 100 mg
30018671 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018672 Leverandør Melford Leverandørnr. P203501.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 53411-70-4
  • Molekylformel: C 6 H 10 O 10 PNa 3 2H 2 O
  • Molekylvægt: 378,11
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate
CAS 57775-17-4
Molekylær formel C6H10Na3O10P-2H2O
Mængde 1 g