Beskrivelse
Mål PGM1-aktivitet i celle-/vævsekstrakter med fosfoglucomutase-aktivitetstest AB211104. Følsomhed ≤ 1 μU. Citeret i 1 publikation. Brug med mikropladelæser.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 prøver |
| Regulatorisk status | RUO |