Få mere at vide
Phosphoenolpyrodruesyre, trinatriumsalthydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467092 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467092 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11467092 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215187294
Kemiske identifikatorer
CAS 5541-93-5
Molekylær formel C3H2Na3O6P
Molekylvægt (g/mol) 233.986
InChI nøgle RJUFBDMHZGRGMA-UHFFFAOYSA-K
Synonym 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, trisodium salt, trisodium 2-phosphonatooxy prop-2-enoate, unii-78y3q07j1x, phosphoenolpyruvate trisodium salt, 2-phosphoenol pyruvate na3salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, sodium salt 1:3, trisodium phosphonatoenolpyruvate, trisodium 2-phosphonatoacrylate, trisodium phosphoenolpyruvate, c3h2o6p.3na
PubChem CID 79673
IUPAC navn trinatrium;2-phosphonatoxyprop-2-enoat
SMIL C=C(C(=O)[O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoenolpyruvic acid, trisodium salt hydrate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 252
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoenol Pyruvic Acid Trisodium Salt Hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoenol PyruvicAcid Trisodium SaltHydrate