Få mere at vide
Phosphoenolpyrodruesyre trinatriumsalt heptahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430287 1 g 1g
15440287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63013.03
Request Bulk or Custom Format
Når det kobles med pyruvatkinase, fuldender det et ATP-regenererende system
Når det kobles med pyruvatkinase, fuldender det et ATP-regenererende system
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5541-93-5
Molekylær formel C3H2Na3O6P
Molekylvægt (g/mol) 233.986
MDL nummer MFCD00150737
InChI nøgle RJUFBDMHZGRGMA-UHFFFAOYSA-K
Synonym 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, trisodium salt, trisodium 2-phosphonatooxy prop-2-enoate, unii-78y3q07j1x, phosphoenolpyruvate trisodium salt, 2-phosphoenol pyruvate na3salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, sodium salt 1:3, trisodium phosphonatoenolpyruvate, trisodium 2-phosphonatoacrylate, trisodium phosphoenolpyruvate, c3h2o6p.3na
PubChem CID 79673
IUPAC navn trinatrium;2-phosphonatoxyprop-2-enoat
SMIL C=C(C(=O)[O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoenolpyruvic acid trisodium salt heptahydrate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 360.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver