Få mere at vide
Phosphoenolpyruvic acid tricyclohexylammonium salt
Artikelnummer. 15464419
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464419 1 g 1g
15474419 5 g 5g
15410227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15464419 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61943.03
Request Bulk or Custom Format
Metabolisk mellemprodukt i mange kinasereaktioner
Metabolisk mellemprodukt i mange kinasereaktioner
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35556-70-8
Molekylær formel C21H44N3O6P
Molekylvægt (g/mol) 465.57
MDL nummer MFCD00004258
InChI nøgle MJKYGUXBFYGLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphoenolpyruvic acid tris cyclohexylammonium salt, tris cyclohexylamine ; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid, tris cyclohexylammonium salt, pep-3cha, phosphoenol pyruvate tri cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid tricyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid tris cyclohexylamine salt, 2-phosphonooxy-2-propenoic acid tri cyclohexylammonium salt, axi c 1/4 +/-ui feminineea ey>>. 1/4 masculine degrees .ni, phospho enol pyruvic acid tri cyclohexylammonium salt enzymatic
PubChem CID 11754241
IUPAC navn cyclohexanamin;2-phosphonooxyprop-2-ensyre
SMIL NC1CCCCC1.NC1CCCCC1.NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoenolpyruvic acid tricyclohexylammonium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Beilstein 3752336
Formel vægt 465.58
Procent renhed ≥99%