Få mere at vide
Fosfoenolpyruvinsyre, monokaliumsalt, CDN
Artikelnummer. 30327473
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30327473 1 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30327473 Leverandør CDN Leverandørnr. CDNX34301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospho(enol)pyruvic Acid Monopotassium Salt
CAS 4265-07-0
Molekylær formel C3 H4 O6 P . K
Mængde 1 g
Synonym 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, potassium salt (1:1), 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, monopotassium salt (9 CI), Acrylic acid, 2-hydroxy-, dihydrogen phosphate, monopotassium salt (8 CI), Monopotassium phosphoenolpyruvate, Phosphoenolpyruvic acid potassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
InChI formel InChI=1 S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
SMIL [K+].OC(=O)C(=C)OP(=O)(O)[O-]
IUPAC navn kalium; 1-carboxyethenyl hydrogenfosfat
Molekylvægt (g/mol) 206.132
Formel vægt 205,938 g/mol
Procent renhed Min 98% kemisk renhed