Få mere at vide
Fosfoenolpyruvinsyre monokaliumsalt, 99%
Artikelnummer. 11444257
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444257 5 g 5g
11454257 25 g 25g
11464257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20358.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1097.03 DKK
    987.65 DKK / 5g
    Spare 109.38 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 4265-07-0 | C3H4KO6P | 206,131 g/mol
Phosphoenolpyrodruesyre monokaliumsalt bruges i glykolyse og gluconeogeneis. Det bruges til regenerering af ATP fra ADP i enzymkatalyserede synteser. Det metaboliseres af et enzym nemlig pyruvatkinase for at give pyruvat. Det fungerer som beskyttelse mod celleskader forårsaget af oxidativt stress og mod dysfunktion i kulhydratmetabolismen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phosphoenolpyrodruesyre Monopalium Salt bruges i glykolyse og gluconeogeneis. Det bruges til regenerering af ATP fra ADP i enzymkatalyserede synteser. Det metaboliseres af et enzym nemlig pyruvatkinase for at give pyruvat. Det fungerer som beskyttelse mod celleskader forårsaget af oxidativt stress og mod dysfunktion i kulhydratmetabolismen.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4265-07-0
Molekylær formel C3H4KO6P
Molekylvægt (g/mol) 206.131
MDL nummer MFCD00044476
InChI nøgle SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, potassium hydrogen 2-phosphonatooxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, monopotassium salt, potassium 1-carboxyvinyl hydrogen phosphate, phospho enol pyruvic acid monopotassium salt, phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, potassium salt 1:1, potassium 2-hydrogen phosphonooxy prop-2-enoic acid, phosphoenolpyruvate potassium salt, potassium 2-hydrogen phosphonatooxy prop-2-enoic acid
PubChem CID 23678879
IUPAC navn kalium;1-carboxyethenylhydrogenphosphat
SMIL C=C(C(=O)O)OP(=O)(O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoenol pyruvate monopotassium salt
Smeltepunkt ∽170 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 0.99
Mængde 5 g
Beilstein 4603446
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i methanol.
Formel vægt 206.14
Procent renhed 99%