Få mere at vide
Fosfoenolpyruvinsyre mono(cyclohexylammonium) salt, 98%
Artikelnummer. 11489533
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489533 1 g 1g
11499533 5 g 5g
11409543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12385.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10526-80-4 | C9H18NO6P | 267,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10526-80-4
Molekylær formel C9H18NO6P
Molekylvægt (g/mol) 267.22
MDL nummer MFCD00036375
InChI nøgle VHFCNZDHPABZJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanamine 2-phosphonooxy acrylate, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylammonium salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, compd. with cyclohexanamine 1:1, cyclohexylamine; phosphoenolpyruvic acid, phosphoenolpyruvic acid cyclohexylamine salt, phosphoenolpyruvic acid, cyclohexylammonium salt, cyclohexanamine; 2-phosphonooxyprop-2-enoic acid, phospho enol pyruvic acid cyclohexylammonium salt, phosphoenolpyruvic acid monocyclohexylammonium salt
PubChem CID 82702
IUPAC navn cyclohexanamine;2-phosphonooxyprop-2-enoic acid
SMIL NC1CCCCC1.OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphoenolpyruvic acid mono (cyclohexylammonium) salt
Smeltepunkt ∼140°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 267.22
Procent renhed 98%