Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Phosphocreatine disodium salt
Beskrivelse
Phosphate reservoir; used to regenerate ATP during skeletal muscle contraction.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphocreatine disodium salt |
| CAS | 922-32-7 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C4H8N3Na2O5P |
| Formel vægt | 255.08 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.08 |