Få mere at vide
Phosphocholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorylcholine Chloride |
| CAS | 107-73-3 |
| Molekylær formel | C5 H15 N O4 P . Cl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Ethanaminium','N,N,N-trimethyl-2-(phosphonooxy)-','chloride (1:1) (ACI), Choline','chloride','dihydrogen phosphate (7CI','8CI), Ethanaminium','N,N,N-trimethyl-2-(phosphonooxy)-','chloride (9CI), Choline phosphate, Choline phosphate chloride, Choline phosphochlor |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO4P.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);1H |
| SMIL | [Cl-].C[N+](C)(C)CCOP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | trimethyl(2-phosphonooxyethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.604 |
| Formel vægt | 219.043 |