Få mere at vide
Phosphocholine-d9 Chloride Calcium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphocholine-d9 Chloride Calcium Salt |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;; |
| Formel vægt | 266.05 |