Få mere at vide
Phosphocholine Chloride Calcium Salt Tetrahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphocholine Chloride Calcium Salt Tetrahydrate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO4P.Ca.ClH.4H2O/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;;;;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H;4*1H2/q;+2;;;;;/p-2 |
| Formel vægt | 329.0319 |