Få mere at vide
Invitrogen™ Multispecies ERK1/ERK2 (Phospho) [pT202/pY204]/[pT185/pY187] InstantOne™ ELISA Kit
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Beskrivelse
De InstantOne™ ELISA er specielt udviklet til nøjagtig måling af phosphoryleret menneske-, mus- og hamster-ERK 1/2 i cellelysater. Påvisning af rotte ERK 1/2 forventes. De InstantOne™ ELISA kit giver mulighed for hurtig analyse af prøver på cirka en time. Alle reagenser brugt i en traditionel sandwich ELISA tilsættes i opløsning til en plade efterfulgt af et vasketrin og påvisning med det kolorimetriske TMB-substrat.
ERK1 og ERK2 er bredt udtrykt og er involveret i reguleringen af meiose, mitose og postmitotiske funktioner i differentierede celler. Mange forskellige stimuli, herunder vækstfaktorer, cytokiner, virusinfektion, ligander til heterotrimere guanin-nukleotid-bindende protein (G-protein)-koblede receptorer og transformerende midler, aktiverer ERK1- og ERK2-vejene. Når vækstfaktorer binder til receptortyrosinkinasen, interagerer Ras med Raf, serin/threoninproteinkinasen og aktiverer den også. Når den er aktiveret, phosphorylerer Raf serinrest i 2 yderligere kinaser, MEK1/2, som igen phosphorylerer tyrosin/threonin i ekstracellulært signalreguleret kinase (ERK) 1/2. Ved aktivering fosforylerer ERK'erne enten en række cytoplasmatiske mål eller migrerer til kernen, hvor de fosforylerer og aktiverer en række transkriptionsfaktorer såsom c-Fos og Elk-1.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P27361,P28482 |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Cellelysater |
| Målarter | ADN |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 5594, 5595 |
| Gen symbol | ERK,ERK-2,ERK2,ERT1,MAPK2,P42MAPK,PRKM1,PRKM2,p38,p40,p41,p41mapk,p42-MAPK,ERK-1,ERK1,ERT2,HS44KDAP,HUMKER1A,P44ERK1,P44ERKMA,p44ERK1,P44ERKMA,p44ERK1,P44KMAPK1,P44KM3KMA |
| Sættets indhold | Fang antistof, Detektionsantistofreagens, InstantOne™ Analyseplade, Cellelysebuffer, Enhancer løsning, Vaskebuffer (10X), Substratreagens (TMB), Stop Løsning, Positiv kontrolcellelysat (lyofiliseret), Pladeforsegling |
| Vis mere |