Få mere at vide
Invitrogen™ Multispecies ERK1/ERK2 (Phospho) [pT202/pY204]/[pT185/pY187] InstantOne™ ELISA Kit
Artikelnummer. 15560767
Mængde:
10 x 384 tests
25 x 384 tests
50 x 384 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 15560767
Brand: Invitrogen™ 8586012503
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
User Manual
InstantOne™ Assay Plate - 96 well (sealed)
Cell Lysis Buffer (5X)
Enhancer Solution
Wash Buffer (10X)
phospho-ERK 1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187) Capture Antibody Reagent
phospho-ERK 1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187) Detection Antibody Reagent
Positive Control Cell Lysate (lyophilized)
Detection Reagent (TMB Substrate)
Stop Solution
Plate seal
ELISA
De InstantOne™ ELISA er specielt udviklet til nøjagtig måling af phosphoryleret menneske-, mus- og hamster-ERK 1/2 i cellelysater. Påvisning af rotte ERK 1/2 forventes. De InstantOne™ ELISA kit giver mulighed for hurtig analyse af prøver på cirka en time. Alle reagenser brugt i en traditionel sandwich ELISA tilsættes i opløsning til en plade efterfulgt af et vasketrin og påvisning med det kolorimetriske TMB-substrat.
ERK1 og ERK2 er bredt udtrykt og er involveret i reguleringen af meiose, mitose og postmitotiske funktioner i differentierede celler. Mange forskellige stimuli, herunder vækstfaktorer, cytokiner, virusinfektion, ligander til heterotrimere guanin-nukleotid-bindende protein (G-protein)-koblede receptorer og transformerende midler, aktiverer ERK1- og ERK2-vejene. Når vækstfaktorer binder til receptortyrosinkinasen, interagerer Ras med Raf, serin/threoninproteinkinasen og aktiverer den også. Når den er aktiveret, phosphorylerer Raf serinrest i 2 yderligere kinaser, MEK1/2, som igen phosphorylerer tyrosin/threonin i ekstracellulært signalreguleret kinase (ERK) 1/2. Ved aktivering fosforylerer ERK'erne enten en række cytoplasmatiske mål eller migrerer til kernen, hvor de fosforylerer og aktiverer en række transkriptionsfaktorer såsom c-Fos og Elk-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Cellelysater
Målarter Hamster, Mus, ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 5594, 5595
Sættets indhold Fang antistof, Detektionsantistofreagens, InstantOne™ Analyseplade, Cellelysebuffer, Enhancer løsning, Vaskebuffer (10X), Substratreagens (TMB), Stop Løsning, Positiv kontrolcellelysat (lyofiliseret), Pladeforsegling
Mængde 50 x 384 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Cellelysat 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym p44/p42, MAP-kinase 1/2
Mål ERK1/2
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 1 t 10 min