Få mere at vide
Fosfo(enol)pyruvinsyre monokaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30426366
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426366 100 mg
30421016 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP360870100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4265-07-0
Molekylær formel C3 H4 O6 P . K
Molekylvægt (g/mol) 206.132
Synonym 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, potassium salt (1:1), 2-Propenoic acid, 2-(phosphonooxy)-, monopotassium salt (9CI), Acrylic acid, 2-hydroxy-, dihydrogen phosphate, monopotassium salt (8CI), Monopotassium phosphoenolpyruvate, Phosphoenolpyruvic acid potassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt
IUPAC navn kalium; 1-carboxyethenyl hydrogenfosfat
SMIL [K+].OC(=O)C(=C)OP(=O)(O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospho(enol)pyruvic Acid Monopotassium Salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
Formel vægt 205.938