Få mere at vide
Phospho(enol)pyruvic acid cyclohexylammonium salt, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31032722
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31032722 1 g
31014198 25 g
31021402 100 g
31020056 10 g
31016568 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31032722 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1478331g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospho(enol)pyruvic acid cyclohexylammonium salt
CAS 10526-80-4
Molekylær formel C9H18NO6P
MDL nummer MFCD00036375
Mængde 1 g
SMIL NC1CCCCC1.C=C(OP(O)(O)=O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 267.22
Procent renhed 98%