Få mere at vide
Phospho-EIF2S1 (Ser51) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1007.48 DKK - 2686.61 DKK
Tekniske data
Antigen EIF2S1 (Ser51)
Koncentration 570 μg/mL
Applikationer Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30237955
Dokumentvisning
Proteintech
28740-1-AP-20UL
20 μL
1007.48 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30237915
Dokumentvisning
Proteintech
28740-1-AP-100UL
100 μL
2686.61 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The Phospho-EIF2S1 (Ser51) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-EIF2S1 (Ser51). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-EIF2S1 (Ser51) antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
EIF2S1 (Ser51)
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
EIF-2; EIF-2A; EIF-2alpha; EIF2; EIF2A
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
570 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
1965
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater