missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phospho-B-RAF (Thr599) Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Invitrogen™

Artikelnummer. 16603615
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16603615 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16603615 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. PA599360

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Phospho-B-RAF (Thr599) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-B-RAF (Thr599) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Phospho-B-RAF (Thr599)
Applikationer Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene BRAF
Genadgangsnr. P15056, P28028
Gene Alias 94 kDa B-raf protein; 9930012E13Rik; AA120551; AA387315; AA473386; BRAF; B-raf; B-raf protein; B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase; B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase (p94); B-Raf proto-oncogene, serine/threonine kinase; Braf transforming gene; BRAF1; B-RAF1; Braf2; Braf-2; C230098H17; C87398; C-RMIL; D6Ertd631e; FLJ95109; MGC126806; murine sarcoma viral (v-raf) oncogene homolog B1; NS7; p94; Proto-oncogene B-Raf; Proto-oncogene c-Rmil; RAFB1; RMIL; rmil serine/threonine-protein kinase; serine/threonine kinase; Serine/threonine-protein kinase B-raf; Serine/threonine-protein kinase Rmil; v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B; v-Raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human B-RAF around the phosphorylation site of Thr599.
Oprensningsmetode sequential chromatography
Mængde 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 109880, 114486, 673
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.