Få mere at vide
Phosphinic Acid, puriss. p.a., 50% (T), Honeywell™
Artikelnummer. 15600530 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15600530 100 mL Poly Bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 15600530 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 00651100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Udseende Liquid
Kemisk navn eller materiale Phosphinic Acid
pH 1 (at 20°C)
Farve Colorless
CAS 6303-21-5
Sammensætning 0.5
Smeltepunkt <-25°C
Kogepunkt 108°C
Tæthed 1.206g/mL at 20°C
Emballage Poly Bottle
Damptryk 30 hPa at 20°C
Mængde 100 mL
Molekylær formel H3O2P
Lineær formel H3PO2
MDL nummer MFCD02183592
FN nummer UN3264
Synonym hypophosphite ion, hypophosphorus acid, phosphinic acid, ion 1-, hydroxyphosphanone, oxo-, e5-phosphanol, hydroxidooxidophosphorus, perfluoroalkyl c6-c12 phosphonic acid, diperfluoroalkyl c6-c12 phosphinic acid, hydroxy-, e5-phosphanone, perfluoro-c6-c12 ethyl hydrogen phosphate
InChI nøgle ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[PH2]=O
IUPAC navn phosphenous acid
Molekylvægt (g/mol) 66.00
PubChem CID 22497
ChEBI CHEBI:36363
Formel vægt 66g/mol
Procent renhed 50% (T)
Grad puriss. p.a.