Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Phosphatesmo MI kvalitativt testpapir
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farveindikator:
Hvid til gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Macherey-Nagel Phosphatesmo MI kvalitativt testpapir, farveindikator: Hvid til gul, til brug med: Til påvisning af alkalisk fosfatase i mælk, mængde: 50 pakke, opbevaringskrav: 2 til 8 grader C
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Hvid til gul |
| Til brug med (applikation) | Til påvisning af alkalisk fosfatase i mælk |
| Mængde | 50 Pakke |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
| Type | Kvalitativt testpapir |