Få mere at vide
WTW™ Fosfattestsæt
Type:
CombiCheck COD Kemisk iltbehov O 2 celle testkit
CombiCheck Fosfat (PO 4 ) celletestsæt
n-Ten (nonionisk) overfladeaktivt celletestsæt
Antal prøver:
25
90
95
Pakningsstørrelse:
2 L
Hver
Pakke med 25
Beskrivelse
- Forskellige instrumenter til måling af fosfater
- PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, Photoflex fotometre
- Til spildevand, drikkevand, overfladevand, gødning
- CombiCheck Fosfat (
sub <4 /sub> ) celletestsæt
Tekniske data
Tekniske data
| Analytter | Fosfor-molybdæn blå |
| Til brug med (applikation) | Til spildevand, drikkevand, overfladevand, gødning |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex fotometre |
| Inkluderer | Certifikater |
| Antal prøver | 90 |
| Rækkevidde | 0,5 til 25 mg/L PO4-P, 0,5 til 25 mg/L i alt, 1,5 til 76,7 mg/L PO 4 |
| Tilstrækkelig til | 25 prøver |
| Testmetode | Fotometrisk |
| Type | CombiCheck Fosfat (PO 4 ) celletestsæt |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phosphate Cell Test P7/25 Method: photometric 0.5 - 25.0 mg/l PO
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid