Få mere at vide
WTW™ Fosfattestsæt
Artikelnummer. 10327481
Type:
CombiCheck COD Kemisk iltbehov O 2 celle testkit
CombiCheck Fosfat (PO 4 ) celletestsæt
n-Ten (nonionisk) overfladeaktivt celletestsæt
Antal prøver:
25
90
95
Pakningsstørrelse:
2 L
Hver
Pakke med 25
Artikelnummer. 10327481
Brand: WTW™ 250446
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få præcisionsmålinger for spildevand, drikkevand, overfladevand og gødning med CombiCheck Fosfat (PO 4 ) celletestsæt.
  • Forskellige instrumenter til måling af fosfater
  • PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spektral, Photoflex fotometre
  • Til spildevand, drikkevand, overfladevand, gødning
  • CombiCheck Fosfat (sub <4 /sub> ) celletestsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analytter Chromosulfuric acid oxidation
Til brug med (applikation) Til spildevand, drikkevand, overfladevand, gødning
Til brug med (udstyr) For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex fotometre
Inkluderer Certifikater
Antal prøver 95
Rækkevidde 0,010 til 5 mg/L PO4-P, 0,03 til 15,3 mg/L PO 4
Tilstrækkelig til 25 prøver
Testmetode Fotometrisk
Type CombiCheck COD Kemisk iltbehov O 2 celle testkit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphate Test (o-phosphate)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid