Få mere at vide
Phosphate Standard: PO4(-3) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Phosphate Standard: PO4(-3) @ 1000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphate |
| CAS | 14265-44-2 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | (P O4)3- |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | PO43− |
| SMIL | [O-]P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC navn | Phosphate |
| Vis mere |