Få mere at vide
Fosfatopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12932185 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12932185 500 mL Flaske 500ml
12912185 100 mL Flaske 100ml
12922185 250 mL Flaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12932185 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 038 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    937.00 DKK
    750.29 DKK / 500ml
    Spare 186.71 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylvægt (g/mol) 119.98
MDL nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI nøgle AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMIL [Na+].OP(O)([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphate
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel H2NaO4P
Koncentration 1 g/L
Type Enkeltkomponent standardløsning
IUPAC navn natrium; dihydrogenphosphat
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 500 mL