Få mere at vide
Invitrogen™ Fosfatsensor
Beskrivelse
Fosfatsensoren er et meget følsomt reagens til påvisning af uorganisk fosfat, enten i realtids kinetisk eller slutpunktstilstand. Dette produkt er en oprenset form af rekombinant E. coli fosfatbindende protein mærket med fluoroforen MDCC, som er følsom over for ændringer i dets miljø. Binding af uorganisk fosfat med fosfatsensor er hurtig og tæt (Kd∼ 0,1 M), μhvilket resulterer i en stor stigning i fluorescens. Fosfatsensoren registrerer fosfat i det høj-nanomolære til lav-mikromolære område, som er 100 gange mere følsomt end malakitgrøn. Dette reagens giver dig et følsomt assay til påvisning af enzymer, der producerer uorganisk fosfat enten direkte eller indirekte gennem koblede reaktioner, såsom fosfataser, ATPaser, GTPaser og fosfodiesteraser.
Tekniske data
Tekniske data
| Mål | GTPaser, ATPaser, fosfataser, fosfodiesteraser |
| Til brug med (applikation) | Fluorescens intensitet |
| Assay | Phosphatase-assay |
| Indhold og opbevaring | Fosfatsensor leveres som en 500μ M opløsning i 10 mM Tris (pH 7,6) og 50 mM NaCl. Opbevar produktet ved -80 °C. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Etiket eller farvestof | MDCC |
| Produkttype | Fosfatsensor |
| Mængde | 10 nmol |
| Format | 384-brønds plade |
| Excitation/Emission | ⁄430 450 |
| Vis mere |