missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phosphate Modifier, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphate Modifier |
| Tæthed | 1.052 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 100°C |
| Type | Phosphate Modifier |
| Mængde | 50 mL |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?