Få mere at vide
Palintest™ Phosphate LR Starter Tdisc Test
Artikelnummer. 11934666
Mængde:
50-pakning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11934666
Brand: Palintest™ CM177
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For use with Palintest™ comparator
The Palintest™ comparator with interchangeable colour discs is simple to use. Just add the reagent tablet to the test sample, place in the comparator and match against the appropriate disc.
Tekniske data
Koncentration 0 to 4 mg/L
Mængde 50-pakning