Få mere at vide
Fosfat, ionkromatografi standardopløsning, Specpure™ PO4∣-^3 1000 μg/ml
Beskrivelse
Fosfat-, ionkromatografistandardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og i ionkromatografi. Det bruges til kalibrering af ionkromatografi og andre analytiske teknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphate |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | PO4-3 1.000 μg/ml |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| Mængde | 100 mL |