Få mere at vide
Phosphate HR-tabletter, Lovibond™
Beskrivelse
Phosphate HR-tabletter, Lovibond , Mængde: 100 tabletter, Fysisk form: Tabletter
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Tabletter |
| Mængde | 100 tabletter |
| Type | Phosphate HR-tabletter |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Phosphate HR
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydrogensulphate, ammonium chloride, boric acid, ammonium meta-vanadate