Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fosfat-citratbuffer (5X)
Artikelnummer. 15415269
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 15415269
Brand: Thermo Scientific™ J62982.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som substratbuffer i immunoassay-procedurer. Det bruges i SDS PAGE elektroforese.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml
Emballage Plastflaske