Få mere at vide
WTW™ Phosphate Cell Test
Artikelnummer. 12065615
Skift visning
Mængde:
25 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12065615 25 stk Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 12065615 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 252021
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF nr. 1907/2006
Indhold og opbevaring 15 °C til 25 °C
Type Phosphate Cell Test
Smag Odorless
Til brug med (applikation) Reagens til analyse
pH Neutral
Mængde 25 stk
Rækkevidde 9 to 307mg/L
Stabilitet Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesbetingelser