Få mere at vide
Medicago Fosfatbufret saltvandstabletter med Tween™ 20, pH 7,4
Mængde:
100 x 1000 ml tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
PBS-T buffer indeholder det ikke-ioniske detergent Tween™ 20, som virker gennem blokering. Det har evnen til at reducere uspecifik binding og protein-protein-interaktion under vasketrinnet i protein- og immunoassay-procedurer som f.eks. ELISA og Western blotting. Formindskelse af den uspecifikke binding og farvning gør ELISA resultater og klatter lettere at fortolke.
- Formuleret af reagenser af analytisk kvalitet
- PBS med ikke-ionisk rengøringsmiddel
- Specielt udviklet til immunoassays
- Præcis forvejede tabletter
- Opløs og gå efter større bekvemmelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| pH | 7,4 ved 25 °C |
| Fysisk form | Tabletter |
| Mængde | 100 x 1000 ml tabletter |
| Formulering | NaCl (0,14 M), KCI (0,0027 M), PO4 (0,01 M), Tween™ 20 (0,05 %) |