Få mere at vide
Medicago Fosfatbufret saltvandstabletter med Tween™ 20, pH 7,4
Artikelnummer. 11300439
Skift visning
Mængde:
100 x 1000 ml tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11300439 100 x 1000 ml tabletter Pakke med 100
10602203 100 x 1000 ml tabletter Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300439 Leverandør Medicago Leverandørnr. 099410100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Leveres som nøjagtigt forvejede tabletter med et slutbuffervolumen på 500 eller 1000 ml. Medicago Fosfatbufret saltvandstabletter med Tween™ 20, pH 7,4 opløses i deioniseret vand for at give en opløsning af natriumchlorid, kaliumchlorid, Tween™ 20 og fosfatbuffer.
PBS-T buffer indeholder det ikke-ioniske detergent Tween™ 20, som virker gennem blokering. Det har evnen til at reducere uspecifik binding og protein-protein-interaktion under vasketrinnet i protein- og immunoassay-procedurer som f.eks. ELISA og Western blotting. Formindskelse af den uspecifikke binding og farvning gør ELISA resultater og klatter lettere at fortolke.
  • Formuleret af reagenser af analytisk kvalitet
  • PBS med ikke-ionisk rengøringsmiddel
  • Specielt udviklet til immunoassays
  • Præcis forvejede tabletter
  • Opløs og gå efter større bekvemmelighed
Tekniske data
Til brug med (applikation) ELISA
pH 7,4 ved 25 °C
Fysisk form Tabletter
Mængde 100 x 1000 ml tabletter
Formulering NaCl (0,14 M), KCI (0,0027 M), PO4 (0,01 M), Tween™ 20 (0,05 %)