missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Medicago Fosfatbufret saltvandstabletter med Tween™ 20, pH 7,4

Artikelnummer. 10602203
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 x 1000 ml tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10602203 100 x 1000 ml tabletter Pakke med 100
11300439 100 x 1000 ml tabletter Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10602203 Leverandør Medicago Leverandørnr. 099410100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Leveres som nøjagtigt forvejede tabletter med et slutbuffervolumen på 500 eller 1000 ml. Medicago Fosfatbufret saltvandstabletter med Tween™ 20, pH 7,4 opløses i deioniseret vand for at give en opløsning af natriumchlorid, kaliumchlorid, Tween™ 20 og fosfatbuffer.

PBS-T buffer indeholder det ikke-ioniske detergent Tween™ 20, som virker gennem blokering. Det har evnen til at reducere uspecifik binding og protein-protein-interaktion under vasketrinnet i protein- og immunoassay-procedurer som f.eks. ELISA og Western blotting. Formindskelse af den uspecifikke binding og farvning gør ELISA resultater og klatter lettere at fortolke.

  • Formuleret af reagenser af analytisk kvalitet
  • PBS med ikke-ionisk rengøringsmiddel
  • Specielt udviklet til immunoassays
  • Præcis forvejede tabletter
  • Opløs og gå efter større bekvemmelighed

Tekniske data

Til brug med (applikation) ELISA
pH 7,4 ved 25 °C
Fysisk form Tabletter
Mængde 100 x 1000 ml tabletter
Formulering NaCl (0,14 M), KCI (0,0027 M), PO4 (0,01 M), Tween™ 20 (0,05 %)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.